Fontos dokumentumok
21015
Supelco
Female Luer Coupler
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
kiszerelés
pkg of 20 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with male luer to male luer
Általános leírás
Female Luer Coupler is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)