Fontos dokumentumok
CAD6185
Adapter, FLL to Fistula tip (plated brass)
FLL to fistula tip (plated brass)
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.03
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Cadence Science 6185
Általános leírás
  • Plated brass or 316 stainless steel
  • Meets ISO 594 specifications
  • Final assembly water tested at 45 PSI
Female Luer Lock (FLL) - contains a tabbed hub for secure fitting to a threaded male Luer lock.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)