Fontos dokumentumok
504351
Supelco
Male Luer Plug
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pkg of 12 ea
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
kompatibilitás
configured for plugging luer holes
Általános leírás
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)