Fontos dokumentumok
3135-U
Supelco
Female Luer to ¼ in. Hose Barb (nylon)
pkg of 2 ea
Szinonimák:
Air Sampling Pump Accessories
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for connecting air sampling tubes with male luer to pump tubing
levegőmintavételi eszköz
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)