Fontos dokumentumok
21017
Supelco
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
kiszerelés
pkg of 20 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)