Merck
533130
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-tyrosine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H19NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
238-243 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-10-6-4-9(5-7-10)8-11(14)12(15)16/h4-7,11H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNZIFNXFAFKRKT-NSHDSACASA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)