Merck
217492
Supelco
AmberChrom 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh
About This Item
Lineáris képlet:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberchrom 50WX8, hydrogen form, 50-100 mesh
leírás
cross-linkage 8%
Minőségi szint
Forma
beads
nedvesség
50-58%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
részecskeméret
50-100 mesh
kapacitás
1.7 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Amberlite HPR4800 Cl hydrogen form is used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted. Amberlite HPR4800 Cl hydrogen form is used as catalyst. It is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
Alkalmazás
Amberlite HPR4800 Cl hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Strongly acidic cation exchange resin for fine chemical and pharmaceutical separations; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Egyéb megjegyzések
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Jogi információk
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)