10275
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
General Purpose Adsorbent, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Forma
powder, crystals or granules
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 10 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~1070 m2/g
Mátrix
Activated Cocounut Charcoal
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
20-40 mesh
pórusméret
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
sűrűség
~0.44 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)