Fontos dokumentumok
19143-U
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
Szinonimák:
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
Anyagok
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22 ga
leírás
blunt tip (stainless steel)
Jellemzők
blunt tip (point style 3)
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7780-04
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
250-10000 μL
kompatibilitás
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
Általános leírás
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250 μL-10 mL are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)