Merck
21741
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal hub (N), needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tűméret
22 ga (blunt tip)
Jellemzők
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 91022
tű H
51 mm (2 in.)
kompatibilitás
for use with Hamilton LT and TLL
Általános leírás
Hamilton needles are manufactured from 304 stainless steel. The standard needle length is 51 mm (2 in.). Blunt needle point is suitable for use with HPLC injection valves and for sample pipetting.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)