Fontos dokumentumok
22193-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, removable needle
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Gastight Syringe with Removable Needle
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22 ga (bevel tip)
leírás
Gastight®
Jellemzők
removable needle RN
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81430
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
2.5 mL
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)