Fontos dokumentumok
CRM18920
Supelco
F.A.M.E. Mix
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Szinonimák:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg (Neat)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Emma Teuling et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(36), 7989-8002 (2017-07-14)
Photosynthetic unicellular organisms are considered as promising alternative protein sources. The aim of this study is to understand the extent to which these green sources differ with respect to their gross composition and how these differences affect the final protein
Protocols
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.