O7006-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-1
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Szinonimák:
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 1 (RM-1), Oil Reference Standard, AOCS No. 1, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?