Fontos dokumentumok
CRM18917
Supelco
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material,  wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg
koncentráció
 wt. % (varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Methyl arachidate
    Methyl behenate
    Methyl elaidate
    Methyl linoleate
    Methyl linolelaidate
    Methyl linolenate
    Methyl myristate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl stearate
    Összes mutatása (10)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.