Fontos dokumentumok
1895-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mix GLC-40
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Szinonimák:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg (Neat)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
This quantitative mix is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Methyl arachidate 25 wt. %
    Methyl behenate 25 wt. %
    Methyl palmitate 25 wt. %
    Methyl stearate 25 wt. %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)