Fontos dokumentumok
Z609706
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Szinonimák:
PTFE Tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 10 m
gyártó/kereskedő neve
Bohlender
elérhetőség
not available in USA and Canada
belső átmérő × külső átmérő
0.5 mm × 1.0 mm
Hosszúság
10 m
falméret
0.25 mm
Jogi információk
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3