11021-U
Graphsphere™ Carbon Adsorbent
matrix Graphsphere™ 2016, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Szinonimák:
polymeric adsorbent, FormerlyCarboxen® 1016, 60-80 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Graphsphere™ Adsorbent, matrix Graphsphere™ 2016, 60-80 mesh, bottle of 10 g
leírás
Formally Carboxen® 1016
Minőségi szint
termékcsalád
Carboxen®
Graphsphere™
form
powder
kiszerelés
bottle of 10 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~75 m2/g
matrix
Formally Carboxen® 1016
Graphsphere™ 2016
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
60-80 mesh
pórusméret
~0.34 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
sűrűség
~0.41 g/mL (free fall density)
alkalmazás(ok)
sample preparation
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
- Spherical (better packed bed performance than granular particles)
- Hard and non-friable (pack well, will not break)
- Used for molecules with an analyte size relative to C5-C12 n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, SGPC adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to graphitized carbon black (GCB) adsorbents. Our Graphsphere™ products are a type of SGPC adsorbent. They are great alternatives to GCB adsorbents (which are granular and friable).
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.