Fontos dokumentumok
Z653292
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1462-A
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1617, 1619 (rotors)
Általános leírás
  • compatible with rotors 1617 (Z665614), 1619 (Z657972) and 1717 (Z720151)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG