Vissza
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
Termékkategória
adapters (19)
Gyártó
Csomagméret
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-19 of 19
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z653292
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z657905
Hettich
®
centrifuge adapters,
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
Több
Árazás megtekintése
Z631159
Hettich
®
centrifuge adapters,
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z601586
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z601594
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29x115 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z657875
Hettich
®
centrifuge adapters,
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z665592
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z657867
Hettich
®
centrifuge adapters,
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z665606
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 1.5-2.0 mL tubes (11x 38 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z601578
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 9-15 mL tubes (14-17x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z653454
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Adapter (rubber insert) for 100 mL tubes (44x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z601152
Hettich
®
centrifuge adapters,
for 9-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z653403
Hettich
®
centrifuge adapters,
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z657883
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 50 mL tube 34x100 mm
Több
Árazás megtekintése
Z623598
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z641987
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 8.5-15 mL tubes (16-17x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z601357
Hettich
®
centrifuge adapters,
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
Több
Árazás megtekintése
Z642002
Hettich
®
centrifuge adapters,
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 25 mL tubes (24x100 mm)
Több
Árazás megtekintése
Z601373
Hettich
®
centrifuge adapters,
adapter for 1.5-2.0 mL tubes 11x38 mm