Fontos dokumentumok
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
Szinonimák:
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.22
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
to hold 4 x MTP or CP plates
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1645
parameter
1,896 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Általános leírás
Plates and plate carriers not included.
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)