Fontos dokumentumok
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Szinonimák:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1483
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1398, 1559 (buckets)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG