Fontos dokumentumok
Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Szinonimák:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 4740
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 5625-A
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG