Fontos dokumentumok
Z665614
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 8 places
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.22
Jellemzők
to hold 8 x 50 mL tubes with screw caps
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1617
parameter
2,469 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
szükséges, de nincs biztosítva
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)