Z642959
Greiner 384 PP well plates
conical bottom translucent polypropylene wells
Szinonimák:
Greiner 384 well plates, polypropylene, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom translucent polypropylene wells
translucent polypropylene plate
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
alphanumerical well coding
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781280
elérhetőség
available only in EU
maximum térfogat
130 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
120 μL
kötéstípus
non-treated surface
Related Categories
Általános leírás
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)