Fontos dokumentumok
CLS3363
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
V-bottom clear
polypropylene
maximum térfogat:
320 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
200 μL
material
V-bottom clear
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
bag of 25 ×
gyártó/kereskedő neve
Corning 3363
maximum térfogat
320 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
200 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Total volume is 320 μL; recommended working well volume is 75 to 200 μL
  • Without lids; lids, sealing mats and tapes supplied separately
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
  • Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
  • Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
  • RNase-/DNase-free.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)