Fontos dokumentumok
M6936
Greiner high and medium binding 384 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom), high binding surface, non-sterile
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781097
maximum térfogat
131 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
kötéstípus
high binding surface
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)