Merck
P6616
Nunc® 384 well polypropylene plates
384 well plate, polypropylene, natural, non-treated, 120ul/well, pinchbar design, 120/cs
Szinonimák:
384 multiwell plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
lemez H × Sz:
128 mm × 86 mm
méret:
384 wells
lyuk maximum térfogat:
100 μm
hasznos térfogat:
100 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid: no
pinchbar design
material
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
pinchbar design
kiszerelés
case of 120 ea (internal packs of 20)
gyártó/kereskedő neve
Nunc 264573
lemez H × Sz
128 mm × 86 mm
méret
384 wells
lyuk maximum térfogat
100 μm
hasznos térfogat
100 μL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Nunc® 384 Well Plates, Polyproplyene
  • Low-binding surface
  • Round bottom wells for optimal sample recovery
  • Rounded square wells minimize wicking (capillary action)
  • Resistant to many solvents used in storage and combinatorial chemistry
  • Certified RNase/DNase-free
  • Working volume range: 10-100 μl/well
Low Cross Talk
Higher density polypropylene plates and therefore:
  • Low cross talk
  • Highly reflective surface
  • With low capillary action
Jogi információk
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)