Z759279
Greiner CELLSTAR® 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, sterile
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well plates, Greiner tissue culture treated multiwell plates, 384-well
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom white polystyrene wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 32 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781080
maximum térfogat
131 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- DNase, RNase, human DNA free
- Physical surface treated for better cell adhesion
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Sterile, stackable, and has a solid bottom
- The lid enables minimal gas exchange due to low evaporation
- Compatible with automated systems
- Alphanumeric coding of well
- Rounder square flat bottom well profile
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)