Fontos dokumentumok
M1936
Greiner 384 well plates, polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polypropylene plate
conical bottom clear polypropylene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 60
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781270
maximum térfogat
240 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
225 μL
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Related Categories
Általános leírás
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.