Fontos dokumentumok
M3686
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 25 μL, flat bottom black polystyrene wells
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 784076
maximum térfogat
28 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
25 μL
kötéstípus
medium binding surface
non-treated surface