M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781209
maximum térfogat
152 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
145 μL
szín
black
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.