Fontos dokumentumok
Z4277
Zileuton
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research