Merck
1724656
USP
Zileuton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
zileuton
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Zileuton USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Zileuton is an anti-asthmatic, an inhibitor of 5-lipoxygenase; the initial enzyme in the biosynthesis of leukotrienes from arachidonic acid.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1