Fontos dokumentumok
L0259
Lucifer Yellow CH dilithium salt
Powder
Szinonimák:
6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonylamino-1H-benz[d,e]isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lucifer Yellow CH dilithium salt, fluorescent stain
Minőségi szint
Forma
powder
szín
faint orange to very dark orange
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
fluoreszcencia
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li+].[Li+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2Li/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Lucifer Yellow CH is mainly used as a tracer dye and useful in marking nerve cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)