Fontos dokumentumok
Z2902
Zinc Formalin Fixative
fixative, pH 6.2-6.3
Szinonimák:
ZFF
About This Item
Javasolt termékek
pH
6.2-6.3
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.