Merck
P6148
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
reagent grade, crystalline
Szinonimák:
Polyoxymethylene
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2O)nH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
30.03 (as monomer)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade:
reagent grade
gőznyomás:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
gőznyomás
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Forma
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
robbanási határérték
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Paraformaldehyde is a cross-linking fixative. It is changed to formaldehyde by heating and by adding small amount of sodium hydroxide.
Alkalmazás
Paraformaldehyde is recommended for use in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells when the samples are to be used in florescence studies.
Paraformaldehyde has been used for fixing of cells and tissue sections during staining procedures.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The development of 3-D, in vitro, endothelial culture models for the study of coronary artery disease.
Farcas MA et al.
BioMedical Engineering OnLine, 8, 30-30 (2009)
Molecular Plant Biology: A Practical Approach (2002)
Proliferation of bone marrow-derived cells contributes to regeneration after folic acid-induced acute tubular injury.
Fang TC, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 16, 1723-1723 (2005)
Ying Wang et al.
PloS one, 12(7), e0180731-e0180731 (2017-07-08)
Mutations in the immunoglobulin superfamily, member 1 gene (IGSF1/Igsf1) cause an X-linked form of central hypothyroidism. The canonical form of IGSF1 is a transmembrane glycoprotein with 12 immunoglobulin (Ig) loops. The protein is co-translationally cleaved into two sub-domains. The carboxyl-terminal
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocols
A sejtfestés négy lépésre osztható: sejtelőkészítés, fixálás, antitest felvitele és kiértékelés.
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.