Merck
HT5011
Sigma-Aldrich
Formalin solution, neutral buffered, 10%
case of 48 × 15 mL, histological tissue fixative
Szinonimák:
Formaldehyde, Methanal
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
kiszerelés
case of 48 × 15 mL
koncentráció
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
szín
colorless
pH
6.90-7.10
sűrűség
1.080 g/cm3
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Formaldehyde is both a non-coagulant and an additive fixative. Formaldehyde is known to penetrate tissue quickly, but the fixation process may take a long time to form the various cross links with tissue proteins. Formalin fixation is thought to form cross links between the aldehydes and the proteins, creating a gel, thus retaining cellular constituents in their in vivo relationship. Once properly fixed, the tissue should be able to withstand the subsequent stages of tissue processing or staining. Although there is no true universal fixative, 10% neutral buffered formalin (NBF) is perhaps the most commonly used fixative throughout the world for light microscopy and is a somewhat forgiving fixative. Of the dozens and dozens of available fixatives, it is hard to imagine a fixative more commonly used than 10% NBF. 10% neutral buffered formalin is well suited for large throughput laboratories, and requires a relatively short period of fixation, but can also be used for the long-term storage of tissue.
Alkalmazás
10% neutral buffered formalin (NBF) is a popular general purpose histological fixative. It has been used to fix tissues, protein complexes and tumor samples.
Popular general purpose histological fixative.
Kiszerelés
Case containers are polypropylene with white leak-proof lids and are partially prefilled with 10% NBF.
Fizikai forma
Neutral buffered solution
Tárolás és stabilitás
Store tightly closed at room temperature. Do not freeze.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Mangiferin induces islet regeneration in aged mice through regulating p16INK4a.
Wang H, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(6), 3231-3242 (2018)
Biological characterization of a Stable Effector Functionless (SEFL) monoclonal antibody scaffold in vitro.
Liu L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(5), 1876-1883 (2017)
Nuclear GSK3β induces DNA double-strand break repair by phosphorylating 53BP1 in glioblastoma.
Yang Y, et al.
International Journal of Oncology (2018)
Parco M Siu et al.
BMC musculoskeletal disorders, 12, 58-58 (2011-03-10)
The molecular mechanism initiating deep pressure ulcer remains to be elucidated. The present study tested the hypothesis that the ubiquitin proteasome system is involved in the signalling mechanism in pressure-induced deep tissue injury. Adult Sprague Dawley rats were subjected to
Rune M Pedersen et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 8, 16-16 (2018-02-17)
Most bacterial infections initiate at the mucosal epithelium lining the gastrointestinal, respiratory, and urogenital tracts. At these sites, bacterial pathogens must adhere and increase in numbers to effectively breach the outer barrier and invade the host. If the bacterium succeeds