Fontos dokumentumok
HT501320
Formalin solution, neutral buffered, 10%
histological tissue fixative
Szinonimák:
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
koncentráció
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
szín
colorless
pH
6.90-7.10
sűrűség
1.080 g/cm3
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?