Fontos dokumentumok
Y1500
YPD Agar
Szinonimák:
Yeast Extract Peptone Dextrose Agar, YEPD Agar
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Agar, 15 g/L
Bacteriological peptone, 20 g/L
Glucose, 20 g/L
Yeast extract, 10 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
alkalmasság
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Általános leírás
Alkalmazás
- to cultivate S. cerevisiae strains to find a long-term preservation method for a deep space biosensor mission
- for yeast strains in in vitro broth microdilution (BMD) based on minimum inhibitory concentration (MIC)
- for Zymoseptori triciti strains for virulence studies
Elkészítési megjegyzés
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.