Fontos dokumentumok
D9175
Dantrolene sodium salt
Szinonimák:
1-[(5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
kezdeményező
JHP Pharmaceuticals
SMILES string
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Géninformáció
human ... RYR1(6261) , RYR3(6263)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)