Fontos dokumentumok
SML1845
Thapsigargin Ready Made Solution
≥98% (HPLC), 10 mM in DMSO
Szinonimák:
CHEBI:9516, CHEMBL96926, MFCD00083511, UNII-Z96BQ26RZD, Z96BQ26RZD, [(3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-acetyloxy-4-butanoyloxy-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-2-oxo-4,5,6a,7,8,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl] octanoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Thapsia garganica L seeds)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
DMSO solution
koncentráció
10 mM in DMSO
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup