Merck
SML1681
Sigma-Aldrich
Endosidin2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-3-Fluoro-N′-(4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzylidene)benzohydrazide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12FIN2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.17
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC(C(N/N=C/C2=CC(OC)=C(O)C(I)=C2)=O)=CC=C1
InChI
1S/C15H12FIN2O3/c1-22-13-6-9(5-12(17)14(13)20)8-18-19-15(21)10-3-2-4-11(16)7-10/h2-8,20H,1H3,(H,19,21)/b18-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIADDCURKKFTFW-QGMBQPNBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex (Kd = 253 μM for interaction with EXO70A1) and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells. Displays good aqueous stability. Endosidin2 has shown to disrupt the trafficking of proteins between the plasma membrane and endosome, which leads to enhanced trafficking to the vacuole for degradation. It is reported to inhibit the recycling of endocytosed transferrin to plasma membrane in HeLa cells, and can target multiple isoforms of EXO70 in mammals, resulting in misregulation of exocytosis.  
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3