Fontos dokumentumok
SAB4200080
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, V284
Szinonimák:
Anti-CMD1W, Anti-MVCL, Anti-VCL
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone V284, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V284, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~117 kDa
faj reaktivitás
rabbit, chicken, human, rat, monkey, mouse, canine
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells fixed with methanol:acetone
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.005-0.01 μg/mL using HeLa total cell extracts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- to probe blots in immunoblotting
- immunochemical staining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.