H9166
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Endothelial Growth Factor, Vascular Growth Factor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human, VEGF165, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤5 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 45 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
gyártó/kereskedő neve
HumanZyme
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
are associated with type 2 diabetes risk: a case?control
study in Han Chinese