GF149
PDGF-BB, recombinant human
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
Szinonimák:
Platelet Derived Growth Factor-BB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE)
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
bemenet
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... PDGFB(5155)
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1