GF315
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
VEGF165 Protein, Human Recombinant Animal Free, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
szennyeződések
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Egyediség
Mouse, Rat, Pig, Hamster, Trout, Green Algae, Sheep, Cow, Rabbit, Guinea Pig
Alkalmazás
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1