SRP3229
PDGF-BB from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Glioma-derived growth factor (GDGF), Osteosarcoma-derived Growth Factor (ODGF)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
1.0-2.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
24.4 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
off-white to yellow
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... PDGFB(18591)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3