Fontos dokumentumok
V4512
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
mVEGF, VEGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
powder
hatékonyság
≤10 ng/mL
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
protein 39 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... VEGFA(22339)
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.