662009
U0126
InSolution, ≥98%, A potent and specific inhibitor of MEK1 and MEK2
Szinonimák:
InSolution U0126
Teszt
≥98% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)