19-147
U0126
solid, suitable for kinase activity assay
Szinonimák:
Kinase inhibitor, MEK inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
U0126, U0126 is a elective inhibitor of MEK-1 and MEK-2; weak inhibitor of PKC, Raf, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Abl, Cdk2 and Cdk4.
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... MAP2K1(5604)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2